1-Butanthiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Mercaptobutane, n-Butanethiol, NBM, n-Butyl mercaptan

M-Clarity™ quality level = MQ200

112925-1L 112925-250ML
SIAL112925-1LEA 141 EUR
SIAL112925-1L SIAL112925-250ML
1-Butanthiol, Sigma-Aldrich®
1-Butanthiol
Formel: C₄H₁₀S
Siedepunkt: 98 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –116 °C
Dichte: 0.841 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004905
CAS-Nummer: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
UN-Nummer: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01611

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR