Natriumoctylsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Octyl sulphate, sodium salt, Octyl sulphuric acid salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
O4003-1G O4003-25G O4003-5G
SIALO4003-1GEA 53.3 EUR
SIALO4003-1G SIALO4003-25G SIALO4003-5G
Natriumoctylsulfat, Sigma-Aldrich®
Natriumoctylsulfat
Formel: C₈H₁₇NaO₄S
Molekulargewicht: 232.28 g/mol
Schmelzpunkt: 181…183 °C
Dichte: 1.266 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007470
CAS-Nummer: 142-31-4
EINECS: 205-535-5