Natriumdodecylsulfat (SDS), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L6026-1KG
L6026-250G
L6026-50G
SIALL6026-1KGEA
972
EUR
SIALL6026-1KG
SIALL6026-250G
SIALL6026-50G
Natriumdodecylsulfat (SDS), Sigma-Aldrich®
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Molekulargewicht: 288.38 g/mol Schmelzpunkt: 204…207 °C Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036175 CAS-Nummer: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN-Nummer: 1325 ADR: 4.1 II Merck Index: 14,08636 |