Glycerin
Lieferant: Roth Carl
Synonyme:
1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
3783.1
3783.2
ROTH3783.1EA
69.6
EUR
ROTH3783.1
ROTH3783.2
Glycerin
Glycerin
Formel:
HOCH₂CH(OH)CH₂OH Molekulargewicht: 92.09 g/mol Siedepunkt: 290 Schmelzpunkt: 18.6 Dichte: 1.26 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 177 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004722 CAS-Nummer: 56-81-5 EINECS: 200-289-5 Merck Index: 13,04497 |