Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) ≥99,5% für die Molekularbiologie
Lieferant: PanReac AppliChem
|
Achtung
|
Synonyme:
cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
A2948.0005
A2948.0010
A2948.0025
A2948.0005EA
76.6
EUR
A2948.0005
A2948.0010
A2948.0025
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) ≥99,5% für die Molekularbiologie
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Formel:
C₄H₁₀O₂S₂ Molekulargewicht: 154.25 g/mol Siedepunkt: ∼125 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 42…44 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00004877 CAS-Nummer: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 |