1,7-Heptandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H2201-10G H2201-25G
SIALH2201-10GEA 114 EUR
SIALH2201-10G SIALH2201-25G
1,7-Heptandiol, Sigma-Aldrich®
1,7-Heptandiol
Formel: C₇H₁₆O₂
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17…18 °C
Dichte: 0,953 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002987
CAS-Nummer: 629-30-1
EINECS: 211-085-0