1,12-Dodecandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,12-Dihydroxy dodecane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03501.0100 8.03501.1000
8.03501.0100EA 76.8 EUR
8.03501.0100 8.03501.1000
1,12-Dodecandiol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,12-Dodecandiol
Formel: C₁₂H₂₆O₂
Molekulargewicht: 202.34 g/mol
Siedepunkt: 313
Schmelzpunkt: 78…79 °C
Dichte: 1.08 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004755
CAS-Nummer: 5675-51-4
EINECS: 227-133-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point 79 °C
Molar Mass 202.33 g/mol
Boiling Point 324 °C (1013 hPa)
Flash Point 176 °C
Ignition Point 300 °C
Synonyms 1,12-Dihydroxydodecane, Dodecamethylene glycol
Hill Formula C12H26O2
Chemical Formula HO(CH2)12OH