Mercaptoethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
M6250-100ML
M6250-1L
M6250-250ML
M6250-500ML
SIALM6250-100MLEA
61.8
EUR
SIALM6250-100ML
SIALM6250-1L
SIALM6250-250ML
SIALM6250-500ML
Mercaptoethanol, Sigma-Aldrich®
Mercaptoethanol
Formel:
HSCH₂CH₂OH Molekulargewicht: 78.14 g/mol Siedepunkt: 157 Schmelzpunkt: –100 °C Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 68 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004890 CAS-Nummer: 60-24-2 EINECS: 200-464-6 UN-Nummer: 2966 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,05894 |