Aluminiumisopropoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Aluminiumtriisopropylate, Aluminiumisopropylate, Aluminiumtriisopropoxide, Aluminium isopropoxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
229407-10G 229407-250G 229407-50G
SIAL229407-10GEA 57.4 EUR
SIAL229407-10G SIAL229407-250G SIAL229407-50G
Aluminiumisopropoxid, Sigma-Aldrich®
Aluminiumisopropoxid
Formel: C₉H₂₁AlO₃
Molekulargewicht: 204.25 g/mol
Siedepunkt: 135
Schmelzpunkt: 119
Dichte: 0.9771 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008870
CAS-Nummer: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN-Nummer: 3181
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,00346