Aluminiumisopropoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Aluminiumtriisopropylate, Aluminiumisopropylate, Aluminiumtriisopropoxide, Aluminium isopropoxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
220418-100G
220418-1KG
SIAL220418-100GEA
27.4
EUR
SIAL220418-100G
SIAL220418-1KG
Aluminiumisopropoxid, Sigma-Aldrich®
Aluminiumisopropoxid
Formel:
C₉H₂₁AlO₃ Molekulargewicht: 204.25 g/mol Siedepunkt: 135 Schmelzpunkt: 119 Dichte: 0.9771 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008870 CAS-Nummer: 555-31-7 EINECS: 209-090-8 UN-Nummer: 3181 ADR: 4.1 II Merck Index: 13,00346 |