Aluminiumisopropoxid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Aluminiumtriisopropylate, Aluminiumisopropylate, Aluminiumtriisopropoxide, Aluminium isopropoxide
22982.14 22982.22
22982.14EA 139 EUR
22982.14 22982.22
Aluminiumisopropoxid ≥99,99% (Metall-Basis)
Aluminiumisopropoxid
Purity: 99.99+% CAS No.: 555-31-7 Molecular Formula: Al[OCH(CH3)2]3 Formula Weight: 204.25 Physical Form: Powder Density: 1.035 Refractive Index: 1.0346 Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: 131-135° Boiling Point: 135°/10mm Merck Reference: 14,347 UN No.: 3181 MDL No.: MFCD00008870
Formel: C₉H₂₁AlO₃
Molekulargewicht: 204.25 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 131…135 °C
Dichte: 1.035
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008870
CAS-Nummer: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN-Nummer: 3181
ADR: 4.1 II
Merck Index: 14,347