Natriummethanolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Sodium methylate, Sodium methanolate
M-Clarity™ quality level = MQ200
164992-100G 164992-500G 164992-5G
SIAL164992-100GEA 51.9 EUR
SIAL164992-100G SIAL164992-500G SIAL164992-5G
Natriummethanolat, Sigma-Aldrich®
Natriummethanolat
Formel: CH₃NaO
Schmelzpunkt: 127 °C
Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012179
CAS-Nummer: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN-Nummer: 1431
ADR: 4.2,II