Natriummethanolat, wasserfrei, Pulver, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Sodium methylate, Sodium methanolate
173120050
173125000
173120025
173121000
ACRO173120050EA
24.7
EUR
ACRO173120050
ACRO173125000
ACRO173120025
ACRO173121000
Natriummethanolat, wasserfrei, Pulver, rein
Natriummethanolat
Formel:
CH₃NaO Schmelzpunkt: 126 °C (dec.) Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012179 CAS-Nummer: 124-41-4 EINECS: 204-699-5 UN-Nummer: 1431 ADR: 4.2,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Powder |
Alkalinity | ≥99 % (Total) |
Titration | ≥97 % |
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) | ≤2 % |
Sodium (Na) | 4.5 to 5.5 % |