Ethanol (versteuert) 96,0-97,2%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
24105-7L 24105-1L 24105-2.5L 24105-4X5L 24105-5L
24105-7L-REA 1784.88 EUR
24105-7L-R 24105-1L 24105-2.5L 24105-4X5L 24105-5L
Ethanol (versteuert) 96,0-97,2%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Ethanol
Ethanol (Taxed) Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 96.0-97.2%, for domestic sale in Germany, France, Ireland and United Kingdom.
Formel: C₂H₅OH
Siedepunkt: 78…79 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: –115 °C
Dichte: 0,805…0.812 g/cm3 (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN-Nummer: 1170
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance complying
Identity A complying
Identity B complying
Boiling range 78 - 79 °C
Density (D 20/20) 0.805 - 0.812
Water (Karl Fischer) 4.8 - 7.4 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Acidity or alkalinity complying
Methanol (GC) Max. 200 Vol.ppm
Volatile impurities (GC) complying
Residual solvents complying
UV-absorption complying
Explosion Limit 19 %, 60 °F