1-Propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Propylic alcohol, Propan-1-ol, n-Propan-1-ol, Ethylcarbinol, n-Propyl alcohol, Propanol-1, n-Propanol, Propyl alcohol, 1-Propyl alcohol, 1-Hydroxypropane
M-Clarity™ quality level = MQ300
W292826-1KG-K W292826-4KG-K
SIALW292826-1KG-KEA 208 EUR
SIALW292826-1KG-K SIALW292826-4KG-K
1-Propanol, Sigma-Aldrich®
1-Propanol
Formel: H₃CCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 97 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –127 °C
Dichte: 0.8053 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 15 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002941
CAS-Nummer: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN-Nummer: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM