1-Hexanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Hexyl alcohol, Pentyl carbinol, 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxy hexane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W256706-20KG-K
W256706-5KG-K
SIALW256706-20KG-KEA
424
EUR
SIALW256706-20KG-K
SIALW256706-5KG-K
1-Hexanol, Sigma-Aldrich®
1-Hexanol
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₂OH Molekulargewicht: 102.18 g/mol Siedepunkt: 156 Schmelzpunkt: –45 °C Dichte: 0.8322 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 60 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002982 CAS-Nummer: 111-27-3 EINECS: 203-852-3 UN-Nummer: 2282 ADR: 3 III Merck Index: 13,04715 |