Capronsäureanhydrid 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

186750500 186752500
ACRO186750500EA 24.2 EUR
ACRO186750500 ACRO186752500
Capronsäureanhydrid 97%
Capronsäureanhydrid
Formel: C₁₂H₂₂O₃
Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0,926 g/cm³
Flammpunkt: 130 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009509
CAS-Nummer: 2051-49-2
EINECS: 218-121-4
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4270 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
Titration by coupling ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %
Sodium (Na) passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR