Essigsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Acetyl oxide, Acetyl acetate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

691275-200KG 691275-25KG 691275-5KG
SIAL691275-200KGEA 4370 EUR
SIAL691275-200KG SIAL691275-25KG SIAL691275-5KG
Essigsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Essigsäureanhydrid
Formel: (CH₃CO)₂O
Molekulargewicht: 102.09 g/mol
Siedepunkt: 139.9
Schmelzpunkt: –73 °C
Dichte: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 49
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008705
CAS-Nummer: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN-Nummer: 1715
ADR: 8 II
REACH-Nummer: 01-2119486470-36
Merck Index: 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR