Essigsäureanhydrid, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Acetyl oxide, Acetyl acetate
6004.1000EA 71.8 EUR
6004.1000 6004.2500
Essigsäureanhydrid, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Essigsäureanhydrid
Formel: (CH₃CO)₂O
Molekulargewicht: 102.09 g/mol
Siedepunkt: 139.9
Schmelzpunkt: –73 °C
Dichte: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 49
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008705
CAS-Nummer: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN-Nummer: 1715
ADR: 8 II
REACH-Nummer: 01-2119486470-36
Merck Index: 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Specifications
Assay min. 97.0 %
Phosphate (PO4) max. 0.001 %
Residue after Evaporation max. 0.003 %
Substances Reducing KMnO4 passes test
Trace Impurities (in ppm) Chloride (Cl) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb) max. 2
Trace Impurities (in ppm) Sulfate (SO4) max. 5