Essigsäureanhydrid 97+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Acetyl oxide, Acetyl acetate
423230010 423235000 423230025
423230010.EA 59 EUR
423230010. 423235000. 423230025.
Essigsäureanhydrid 97+% ACS
Essigsäureanhydrid
Formel: (CH₃CO)₂O
Molekulargewicht: 102.09 g/mol
Siedepunkt: 139.9
Schmelzpunkt: –73.1 °C
Dichte: 1.087 g/cm³
Flammpunkt: 54 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008705
CAS-Nummer: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN-Nummer: 1715
ADR: 8 II
REACH-Nummer: 01-2119486470-36
Merck Index: 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
GC ≥97.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
KMnO4-reducing substance Passes test