Buttersäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00503.0100 8.00503.1000
8.00503.0100EA 33.4 EUR
8.00503.0100 8.00503.1000
Buttersäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Buttersäureanhydrid
Formel: C₈H₁₄O₃
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –73 °C
Dichte: 0,963 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 83 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009389
CAS-Nummer: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
UN-Nummer: 2739
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01594
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -75 °C
Molar Mass 158.19 g/mol
Boiling Point 195 - 199 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.413 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 7.6 %(V)
Density 0.963 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C