Bis(2-butoxyethyl)ether zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02933.0250
8.02933.1000
8.02933.0250EA
55.4
EUR
8.02933.0250
8.02933.1000
Bis(2-butoxyethyl)ether zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Bis(2-butoxyethyl)ether
Formel:
C₁₂H₂₆O₃ Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –60 °C Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009459 CAS-Nummer: 112-73-2 EINECS: 204-001-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 3 g/l (20 °C) |
Melting Point | -60 °C |
Molar Mass | 218.33 g/mol |
Boiling Point | 254 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.01 hPa (20 °C) |
Flash Point | 118 °C |
Density | 0.88 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 190 °C |