1,2-Dimethoxyethan ≥99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Dimethyl glycol, Ethylene glycol dimethyl ether, DME
Stabilisierung: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
A12986.AE A12986.0F A12986.AP
A12986.AEEA 28.3 EUR
A12986.AE A12986.0F A12986.AP
1,2-Dimethoxyethan ≥99% stabilisiert
1,2-Dimethoxyethan
Stabilized with BHT
Purity: 99+% CAS No.: 110-71-4 Molecular Formula: C4H10O2 Formula Weight: 90.12 Flash Point: -6°(21°F) Refractive Index: 1.3800 Odour: Ether-like Melting Point: -69° Boiling Point: 84-86° Beilstein Reference: 1209237 Merck Reference: 14,3224 UN No.: 2252 MDL No.: MFCD00008502
Formel: C₄H₁₀O₂
Siedepunkt: 84…86 °C
Schmelzpunkt: –69 °C
Dichte: 0.867
Flammpunkt: –6 °C (21 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008502
CAS-Nummer: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN-Nummer: 2252
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3224