4-Methoxy-1-butanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H50339.03 H50339.06
H50339.03EA 47.4 EUR
H50339.03 H50339.06
4-Methoxy-1-butanol ≥98%
4-Methoxy-1-butanol
Purity: 98+% CAS No.: 111-32-0 Molecular Formula: C5H12O2 Formula Weight: 104.15 Flash Point: 73°(163°F) Odour: Mild Boiling Point: 66°/7mm MDL No.: MFCD00040437
Formel: C₅H₁₂O₂
Siedepunkt: 66 °C (7 mmHg)
Dichte: 0,93
Flammpunkt: 73 °C (163 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040437
CAS-Nummer: 111-32-0
EINECS: 203-858-6