Ethylenglycolmonoethylether
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether, Cellosolve
5127.1
5127.2
ROTH5127.1EA
0
EUR
ROTH5127.1
ROTH5127.2
Ethylenglycolmonoethylether
Ethylenglycolmonoethylether
Formel:
C₂H₅OCH₂CH₂OH Siedepunkt: 135 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –70 °C Dichte: 0.932 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 40 °C (closed cup) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002869 CAS-Nummer: 110-80-5 EINECS: 203-804-1 UN-Nummer: 1171 ADR: 3,III REACH-Nummer: 01-2119560582-38 Merck Index: 13,03786 |