Diisopropylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
296856-100ML
296856-1L
SIAL296856-100MLEA
98.2
EUR
SIAL296856-100ML
SIAL296856-1L
Diisopropylether, Sigma-Aldrich®
Diisopropylether
Formel:
(CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂ Siedepunkt: 68,5 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –86 °C Dichte: 0,726 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –28 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008880 CAS-Nummer: 108-20-3 EINECS: 203-560-6 UN-Nummer: 1159 ADR: 3,II Merck Index: 13,05232 |