Diisopropylether
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
T919.1 T919.2 T919.3
ROTHT919.1EA 46.3 EUR
ROTHT919.1 ROTHT919.2 ROTHT919.3
Diisopropylether
Diisopropylether
Formel: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Siedepunkt: 68,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –86 °C
Dichte: 0,726 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –28 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008880
CAS-Nummer: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
UN-Nummer: 1159
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM