Trimethylorthopropionat 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

384620250 384621000
ACRO384620250EA 48.9 EUR
ACRO384620250 ACRO384621000
Trimethylorthopropionat 97%
Trimethylorthopropionat
Formel: C₆H₁₄O₃
Siedepunkt: 121…122 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,944 g/cm³
Flammpunkt: 19 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043305
CAS-Nummer: 24823-81-2
UN-Nummer: 3271
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR