Methansulfonsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
269190-25G 269190-5G
SIAL269190-25GEA 83.2 EUR
SIAL269190-25G SIAL269190-5G
Methansulfonsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Methanesulphonic anhydride
Formel: C₂H₆O₅S₂
Schmelzpunkt: 63…66 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007556
CAS-Nummer: 7143-01-3
EINECS: 230-442-1
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II