2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES)
Lieferant: Roth Carl
Synonyme:
N-Cyclohexyltaurine, CHES
9166.1
9166.2
9166.3
ROTH9166.1EA
0
EUR
ROTH9166.1
ROTH9166.2
ROTH9166.3
2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES)
2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES)
Formel:
C₈H₁₇NO₃S Molekulargewicht: 207.29 g/mol Schmelzpunkt: 320 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003835 CAS-Nummer: 103-47-9 EINECS: 203-115-6 Merck Index: 13,02063 |