BIS-TRIS-Propan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
B6755-100G B6755-1KG B6755-250G B6755-25G B6755-500G
SIALB6755-100GEA 260 EUR
SIALB6755-100G SIALB6755-1KG SIALB6755-250G SIALB6755-25G SIALB6755-500G
BIS-TRIS-Propan, Sigma-Aldrich®
BIS-TRIS-Propan
Formel: C₁₁H₂₆N₂O₆
MDL Number: MFCD00004689
CAS-Nummer: 64431-96-5
EINECS: 264-899-3