BIS-TRIS-Propan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
B4679-100G B4679-25G B4679-500G
SIALB4679-100GEA 293 EUR
SIALB4679-100G SIALB4679-25G SIALB4679-500G
BIS-TRIS-Propan, Sigma-Aldrich®
BIS-TRIS-Propan
Formel: C₁₁H₂₆N₂O₆
MDL Number: MFCD00004689
CAS-Nummer: 64431-96-5
EINECS: 264-899-3