BIS-TRIS-Propan
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
50224-1 50224-2
BMOL50224-1EA 0 EUR
BMOL50224-1 BMOL50224-2
BIS-TRIS-Propan
BIS-TRIS-Propan
Formel: C₁₁H₂₆N₂O₆
MDL Number: MFCD00004689
CAS-Nummer: 64431-96-5
EINECS: 264-899-3