Diethanolamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: ß,ß′-Dihydroxydiethylamine, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amine, 2,2'-Iminodiethanol
31590-250G 31590-1KG
SIAL31590-250GEA 57.2 EUR
SIAL31590-250G SIAL31590-1KG
Diethanolamin, Sigma-Aldrich®
Diethanolamin
Formel: C₄H₁₁NO₂
Siedepunkt: 268.8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 176 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002843
CAS-Nummer: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
REACH-Nummer: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134