Diethanolamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: ß,ß′-Dihydroxydiethylamine, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amine, 2,2'-Iminodiethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03116.1000 8.03116.5000 8.03116.9051 8.03116.9023 8.03116.9022
8.03116.1000EA 45.3 EUR
8.03116.1000 8.03116.5000 8.03116.9051 8.03116.9023 8.03116.9022
Diethanolamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Diethanolamin
Formel: C₄H₁₁NO₂
Molekulargewicht: 105.14 g/mol
Siedepunkt: 268.8
Schmelzpunkt: 28
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 176
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002843
CAS-Nummer: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
REACH-Nummer: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20°C) Soluble
Melting Point 28 °C
Boiling Point 269 - 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (25 °C)
Flash Point 176 °C
Refractive Index 1.4753 (30 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 10.6 %(V)
Density 1.09 g/cm3 (30 °C) liquid
pH 11 (53 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 - 370°C
Synonyms ß,ß-Dihydroxydiethylamine, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amine
Hill Formula C4H11NO2
Chemical Formula NH(CH2CH2OH)2