Diethanolamin, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
ß,ß′-Dihydroxydiethylamine, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amine, 2,2'-Iminodiethanol
7026-00EA
0
EUR
7026-00
7026.2500
7026-01RM
Diethanolamin, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Diethanolamin
Formel:
C₄H₁₁NO₂ Molekulargewicht: 105.14 g/mol Siedepunkt: 268.8 Schmelzpunkt: 28 Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 176 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002843 CAS-Nummer: 111-42-2 EINECS: 203-868-0 REACH-Nummer: 01-2119488930-28 Merck Index: 13,03134 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | min. 98.5 % |
Density (g/ml) at 30°C | 1.088 - 1.093 |
Iron (Fe) | max. 0.001 % |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.002 % |
Residue after Ignition | max. 0.005 % |
Trace Impurities (in ppm) Chloride (Cl) | max. 5 |