Diethanolamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: ß,ß′-Dihydroxydiethylamine, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amine, 2,2'-Iminodiethanol
113920010 113920025 113920250
ACRO113920010EA 42.5 EUR
ACRO113920010 ACRO113920025 ACRO113920250
Diethanolamin 99%
Diethanolamin
Formel: C₄H₁₁NO₂
Molekulargewicht: 105.14 g/mol
Siedepunkt: 268 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 27…30 °C
Dichte: 1.0955 g/cm³
Flammpunkt: 176 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002843
CAS-Nummer: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
UN-Nummer: 3259
ADR: 8 III
REACH-Nummer: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA