N-Methylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
127019-100G
127019-25G
127019-5G
SIAL127019-100GEA
1030
EUR
SIAL127019-100G
SIAL127019-25G
SIAL127019-5G
N-Methylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N-Methylethylendiamin
Formel:
C₃H₁₀N₂ Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa) Dichte: 0,84 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00008165 CAS-Nummer: 109-81-9 EINECS: 203-707-4 UN-Nummer: 2734 ADR: 8,II |