Diethylamin 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
149450010 149450025 149450100 149452500
ACRO149450010EA 48.3 EUR
ACRO149450010 ACRO149450025 ACRO149450100 ACRO149452500
Diethylamin 99+%, reinst
Diethylamin
Formel: (C₂H₅)₂NH
Siedepunkt: 55 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,71 g/cm³
Flammpunkt: –23 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009032
CAS-Nummer: 109-89-7
EINECS: 203-716-3
UN-Nummer: 1154
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03138
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c054fa528239af221505ef08b7c0d2503c9d1d7&vid=e1e59ef071f0c580f9eb9716f4801d314ff824c3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3840 to 1.3860 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %