1,3-Diamino-2-propanol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Diamino-2-hydroxypropane, 1,3-Diaminopropan-2-ol
112220050 112220250
ACRO112220050EA 53.3 EUR
ACRO112220050 ACRO112220250
1,3-Diamino-2-propanol 95%
1,3-Diamino-2-propanol
Formel: C₃H₁₀N₂O
Siedepunkt: 114 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 39…45 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008142
CAS-Nummer: 616-29-5
EINECS: 210-474-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
HPLC ≥94 %