1,6-Diaminohexan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
A14212.22
A14212.36
A14212.22EA
31.9
EUR
A14212.22
A14212.36
1,6-Diaminohexan ≥98%
1,6-Diaminohexan
Purity: 98+%
CAS No.: 124-09-4
Molecular Formula: C6H16N2
Formula Weight: 116.21
Flash Point: 85°(185°F)
Odour: Amine-like
pH: 12.4
Melting Point: 39-43°
Boiling Point: 199-204°
Beilstein Reference: 1098307
Merck Reference: 14,4695
UN No.: 2280
MDL No.: MFCD00008243
Formel:
C₆H₁₆N₂ Siedepunkt: 199…204 °C Schmelzpunkt: 39…43 °C Dichte: 0.840 Flammpunkt: 85 °C (185 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008243 CAS-Nummer: 124-09-4 EINECS: 204-679-6 UN-Nummer: 2280 ADR: 8,III Merck Index: 14,4695 |