1,2-Propylendiamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
152400010 152400025 152402500
ACRO152400010EA 137 EUR
ACRO152400010 ACRO152400025 ACRO152402500
1,2-Propylendiamin 99%
1,2-Propylendiamin
Formel: C₃H₁₀N₂
Siedepunkt: 119…120 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –37 °C
Dichte: 0,87 g/cm³
Flammpunkt: 33 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008089
CAS-Nummer: 78-90-0
EINECS: 201-155-9
UN-Nummer: 2258
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08037
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA