Taurin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T8691-100G T8691-1KG T8691-25G
SIALT8691-100GEA 161 EUR
SIALT8691-100G SIALT8691-1KG SIALT8691-25G
Taurin, Sigma-Aldrich®
Taurin
Formel: C₂H₇NO₃S
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008197
CAS-Nummer: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Merck Index: 13,09163