Taurin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T0625-10G T0625-100G T0625-10MG T0625-1KG T0625-25G T0625-500G
SIALT0625-10GEA 51.6 EUR
SIALT0625-10G SIALT0625-100G SIALT0625-10MG SIALT0625-1KG SIALT0625-25G SIALT0625-500G
Taurin, Sigma-Aldrich®
Taurin
Formel: C₂H₇NO₃S
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008197
CAS-Nummer: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Merck Index: 13,09163