Taurin
Lieferant: Roth Carl
4721.1 4721.2
ROTH4721.1EA 24.3 EUR
ROTH4721.1 ROTH4721.2
Taurin
Taurin
Formel: C₂H₇NO₃S
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008197
CAS-Nummer: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Merck Index: 13,09163