Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol(tris), Tromethamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Trizma(R) base, TRIS base, THAM
M-Clarity™ quality level = MQ400
T1503-100G T1503-10KG T1503-1KG T1503-250G T1503-25G T1503-25KG T1503-500G T1503-50KG T1503-5KG
SIALT1503-100GEA 49.5 EUR
SIALT1503-100G SIALT1503-10KG SIALT1503-1KG SIALT1503-250G SIALT1503-25G SIALT1503-25KG SIALT1503-500G SIALT1503-50KG SIALT1503-5KG
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol), Sigma-Aldrich®
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Dichte: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004679
CAS-Nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM