Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
AE15.1
AE15.2
AE15.3
AE15.5
ROTHAE15.1EA
68.5
EUR
ROTHAE15.1
ROTHAE15.2
ROTHAE15.3
ROTHAE15.5
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel:
NH₂C(CH₂OH)₃ Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 169…172 °C Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004679 CAS-Nummer: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Merck Index: 13,09842 |