Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) 99,8-100,1% (Trockenmasse) ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
31801.18 31801.30 31801.A1
31801.18EA 30.6 EUR
31801.18 31801.30 31801.A1
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) 99,8-100,1% (Trockenmasse) ACS
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Purity: 99.8-100.1% CAS No.: 77-86-1 Molecular Formula: (HOCH2)3CNH2 Formula Weight: 121.14 Physical Form: Crystalline Density: 1.353 Melting Point: 171-172° Boiling Point: 219-220°/10mm Beilstein Reference: 741883 Merck Reference: 14,9772 MDL No.: MFCD00004679
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
Siedepunkt: 219…220 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 171…172 °C
Dichte: 1,353
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004679
CAS-Nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 14,9772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM