Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) 99.8% für die Biochemie, zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
167620010 167621000 167620051
ACRO167620010EA 188 EUR
ACRO167620010 ACRO167621000 ACRO167620051
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) 99.8% für die Biochemie, zur Analyse
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
Siedepunkt: 219…220 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: >168,5 °C
Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004679
CAS-Nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Heavy metals ≤5 ppm
Sulfated ash ≤0.1 %
UV at 290 nm A: ≤0.2
pH 10.0 to 11.5 (5 % in water)
Titration with HClO4 ≥99.75 % (on dry substance)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm