4-Amino-1-butanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Hydroxybutylamine, 4-Amino-1-butanol
176350050
176350010
176350250
ACRO176350050EA
80.9
EUR
ACRO176350050
ACRO176350010
ACRO176350250
4-Amino-1-butanol 98%
4-Amino-1-butanol
Formel:
C₄H₁₁NO Siedepunkt: 206 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 16…18 °C Dichte: 0.96 g/cm³ Flammpunkt: 107 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008230 CAS-Nummer: 13325-10-5 EINECS: 236-364-4 UN-Nummer: 2735 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4580 to 1.4630 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |